324521
Eeyarestatin I
A cell-permeable oxo-imidazolidinyl-hydroxyurea that localizes to ER, where it interacts with AAA ATPase p97 via its nitrofuran-containing moiety, without exhibiting affinity toward Hsp70 / ATPase NSF
Synonim(y):
Eeyarestatin I, 1-(4-Chloro-phenyl)-3-(3-(4-chloro-phenyl)-5,5-dimethyl-1-(3-(5-nitro-furan-2-yl)-allyldiene-hydrazinocarbonylmethyl)-2-oxo-imidazolidin-4-yl)-1-hydroxyl-urea, EerI, ES1, Valosin-containing Protein Inhibitor II, VCP Inhibitor II, ERAD Inhibitor II, p97 Inhibitor II
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow-orange
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H25Cl2N7O7/c1-27(2)24(35(40)25(38)31-19-9-5-17(28)6-10-19)34(20-11-7-18(29)8-12-20)26(39)33(27)16-22(37)32-30-15-3-4-21-13-14-23(43-21)36(41)42/h3-15,24,40H,16H2,1-2H3,(H,31,38)(H,32,37)
Klucz InChI
JTUXTPWYZXWOIB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Wang. Q, et al. 2010. PLoS ONE5, e15479.
Cross, B.C.S., et al. 2009. J. Cell. Sci.122, 4393.
Wang, Q., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 2200.
Wang, Q., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 7445.
Fiebiger, E., et al. 2004. Mol. Biol. Cell15, 1635.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3