Kluczowe dokumenty
264158
Sigma-Aldrich
Modulator kaspazy II, 1541B
Caspase Modulator II, 1541B primarily used in Inhibition.
Synonim(y):
Aktywator prokaspazy-3 III, kwas 8-hydroksy-2-okso-2H-chromeno-3-karboksylowy-(3-imidazo[1,2-a]pirydyn-2-ylo-fenylo)-amid, inhibitor kaspazy-3 XVI, Kwas 8-hydroksy-2-okso-2H-chromeno-3-karboksylowy-(3-imidazo[1,2-a]pirydyn-2-ylo-fenylo)-amid, inhibitor kaspazy-3 XVI, aktywator prokaspazy-3 III
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H15N3O4
Masa cząsteczkowa:
397.38
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 1.8 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek 8-hydroksyanalog 1541 (nr kat. 529662), który selektywnie aktywuje kaspazę-3 (EC50 = 1,3 µM), ale nie kaspazę-6. Wykazano, że zarówno 1541, jak i 1541B skutecznie indukują apoptozę w różnych liniach komórek nowotworowych z porównywalną siłą, co wskazuje, że sama aktywacja kaspazy-3 jest równie skuteczna w indukcji śmierci komórki, jak jednoczesna aktywacja kaspazy-3/-6 wśród testowanych komórek. Oczekuje się, że 1541B hamuje aktywność dojrzałej/aktywnej kaspazy-3 i wykazuje zmniejszoną aktywację prokaspazy-3 w wysokich stężeniach.
Przepuszczalny dla komórek analog 8-hydroksy 1541 (nr kat. 529662), który selektywnie aktywuje kaspazę-3 (EC50 = 1,3 µM), ale nie kaspazę-6. Wykazano, że zarówno 1541, jak i 1541B skutecznie indukują apoptozę w różnych liniach komórek nowotworowych z porównywalną siłą, co wskazuje, że sama aktywacja kaspazy-3 jest równie skuteczna, jak jednoczesna aktywacja kaspazy-3/-6 w indukcji śmierci komórek testowanych komórek. Oczekuje się, że 1541B hamuje aktywność dojrzałej/aktywnej kaspazy-3 i wykazuje zmniejszoną aktywację prokaspazy-3 w wysokich stężeniach.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Wolan, D.W., et al. 2009. Science326, 853.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2