Kluczowe dokumenty
264156-M
Millipore
Caspase-3 Inhibitor II
InSolution
Synonim(y):
InSolution Caspase-3 Inhibitor II, Z-D(OMe)E(Ome)VD(OMe)-FMK
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H41FN4O12
Masa cząsteczkowa:
668.66
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
solution
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
clear very faintly yellow
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of CPP-32/apopain, a member of the ICE/CED-3 family of cysteine proteases.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Sekwencja
Z-Asp(OCH₃)-Glu(OCH₃)-Val-Asp(OCH₃)-FMK
Postać fizyczna
A 5 mM (250 µg/75 µl) solution of Z-DEVD-FMK (Cat. No. 264155) in DMSO.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
single spot by TLC
Inne uwagi
Nicholson, D.W. 1996. Nat. Biotechnol.14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 1841.0
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)