Kluczowe dokumenty
264150
Sigma-Aldrich
Substrat kaspazy-3 IV, fluorogeniczny
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Synonim(y):
Z-DEVD-AFC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H38F3N5O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
821.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
fluorescencja
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)CC(=O)OC)CCC(=O)OC)C(C)C)CC(=O)OC
Klucz InChI
NLDGPABVDARZCY-KIAQLKRMSA-N
Opis ogólny
Fluorogenny substrat CPP-32/apopainy. Działa również jako substrat dla ICE-LAP3 przetwarzanego przez granzym B. Reakcję można monitorować poprzez przesunięcie fluorescencji z niebieskiej na zieloną po rozszczepieniu fluoroforu AFC. Maks. wzbudzenia: ~400 nm; maks. emisji: ~505 nm.
Fluorogenny substrat kaspazy-3. Działa również jako substrat dla ICE-LAP3 przetwarzanego przez granzym B. Reakcję można monitorować poprzez przesunięcie fluorescencji z niebieskiej na zieloną po rozszczepieniu fluoroforu AFC. Jest również substratem dla kaspazy-6, kaspazy-7, kaspazy-8 i kaspazy-10.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Fluorogeniczny substrat kaspazy-3.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
Z-Asp-Glu-Val-Asp-AFC
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez 3 miesiące w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Keramaris, E., et al. 2000. Mol. Cell Neurosci. 15, 368.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Kluck, R.M., et al. 1997. Science275, 1132.
Talanian, J., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 9677.
Chinnaiyan, A.M., et al. 1996. Curr. Biol.6, 897.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1