251635
Daminozide
Synonim(y):
Inhibitor XII demetylazy lizyny histonowej, Inhibitor VI LSD1, kwas N,N-dimetyloaminobursztynamowy, kwas bursztynowy-2,2-dimetylohydrazyd, kwas 4-(2,2-dimetylohydrazynylo)-4-oksobutanowy, Inhibitor VI BHC100, Inhibitor VI KDM2A, Inhibitor VI KIAA1718, Inhibitor VI LSD, Inhibitor VI PHF8, Inhibitor VI JHDM
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (NMR)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
Klucz InChI
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2