239825
AMD3100
InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
Synonim(y):
InSolution CXCR4 Antagonist I, AMD3100, 1,1ʹ(1,4-Phenylenebis(methylene))-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, 4H₂O, 1,4-bis((1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene, 8HCl, 4H₂O
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
Klucz InChI
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CXCR4
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol.77, 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3