Key Documents
220467
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2′-deoxyadenosine
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity.
Synonim(y):
2-Chloro-2′-deoxyadenosine, 2CdA, Cladribine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClN5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Klucz InChI
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Opis ogólny
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity. Also induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Antileukemic and immunosuppressive activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Inne uwagi
Bellosillo, B., et al. 1997. Blood 89, 3378; Bryson, H.M., and Sorkin, E.M. 1993. Drugs 46, 872.
Robertson, L.E., et al. 1993. Blood81, 143.
Carson, D.A., et al. 1988. Adv. Enzyme Regul. 27, 395.
Carson, D.A., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 2232.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3