219673-M
CFTR-F508del Corrector II, Corr-4a
A cell-permeable bisaminomethylbithiazole compound that is reported to rescue/correct the folding defect of CFTR δF508 mutant via direct interaction.
Synonim(y):
CFTR-F508del Corrector II, Corr-4a, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductor Regulator Mutant Corrector II, N-(2-(5-Chloro-2-methoxy-phenylamino)-4ʹ-methyl-[4,5ʹ]bithiazolyl-2ʹ-yl)-benzamide, Corr-4, N-(2-(5-Chloro-2-methoxy-phenylamino)-4ʹ-methyl-[4,5ʹ]bithiazolyl-2ʹ-yl)-benzamide, Corr-4, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductor Regulator Mutant Corrector II
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClN4O2S2/c1-12-18(30-21(23-12)26-19(27)13-6-4-3-5-7-13)16-11-29-20(25-16)24-15-10-14(22)8-9-17(15)28-2/h3-11H,1-2H3,(H,24,25)(H,23,26,27)
Klucz InChI
RDOBOPJBMQURAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Young, A., et al. 2009. Biochem. J.421, 377.
Wang, Y., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 33247.
Wang, Y., et al. 2007. Mol. Pharmacol.71, 751.
Wang, Y., et al. 2007. Biochem. J.406, 257.
Pedemonte, N., et al. 2005. J. Clin. Invest.115, 2564.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3