219503
Cdk4 Inhibitor V
The Cdk4 Inhibitor V, also referenced under CAS 943746-57-4, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Cdk4 Inhibitor V, 4-(((4-Hydroxy-5-propoxy-pyridin-2-ylmethyl)-amino)-methylene)-6-iodo-4H-isoquinoline-1,3-dione
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
caramel
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(/C1=C\NCC2=CC(O)=C(OCCC)C=N2)NC(C3=C1C=C(I)C=C3)=O
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2