212385-M
Carbachol
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Synonim(y):
Carbachol, Carbamoylcholine Chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (titration)
Formularz
solid (fine crystalline)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
methanol: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
Klucz InChI
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Yan, G.M., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 47, 248.
Mangels, L.A., and Gnegy, M.E. 1992. J. Biol. Chem.267, 5847.
Watanabe, A.M., et al. 1992. In Basic and Clinical Pharmacology, Fifth Edition Katzung, B.G. ed.) Appleton and Lange, Norwalk, CT, p. 82.
Howe, P.H., et al. 1986. J. Pharmacol. Exp. Ther.239, 574.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3