Kluczowe dokumenty
208910
Sigma-Aldrich
Anti-Calreticulin (405-417) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
monkey, human, mouse, canine, hamster, bovine, rat, porcine
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Anti-Calreticulin (405-417), rabbit polyclonal, recognizes the ~63 kDa calreticulin in heat-shocked HeLa cells. It is validated for WB, ICC, IHC, and IP.
Protein A purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~63 kDa calreticulin protein.
Recognizes the ~63 kDa calreticulin protein in heat-shocked HeLa cells.
Immunogen
Human
a synthetic peptide [(C)EEEDVPGQAKDEL] corresponding to amino acids 405-417 of human calreticulin, conjugated to KLH
Zastosowanie
Immunoblotting (1:500, mouse/rat; 1:1000, human, chemiluminescent)
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Immunohistochemistry (see comments)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In PBS, 50% glycerol, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Does not recognize calreticulin in Drosophila cells. This antibody has been reported to work for immunocytochemistry, immunohistochemistry, and immunoprecipitation. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Janicki, S., et al. 1997. J. Cell Biol. 139, 485.
Wada, I., et al. 1997. EMBO J. 16, 5420.
Nauseef, W.F., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 4741.
Jethmalani, S.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23603.
Smith, M.J., and Koch, G.L.E. 1989. EMBO J.8, 3581.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1