203987
Butein
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, plant polyphenol that acts as a specific protein tyrosine kinase inhibitor.
Synonim(y):
Butein, 2ʹ,4ʹ,3,4-Tetrahydroxychalcone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
Klucz InChI
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Tyrosine kinase activity of the EGF receptor
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Chan, S.C., et al. 1998. Planta Med.64, 153.
Yang, E.B., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 435.
Zhang, K., et al. 1997. Biochem. Pharmacol. 54, 1047.
Zhang, K., and Das, N.P. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 2063.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3