Kluczowe dokumenty
203900
Sigma-Aldrich
Bufalin
A cardiotonic steroid isolated from toads of Bufo species that potently inhibits ouabain-sensitive Na+,K+-ATPase activity (IC₅₀ = 1.4 nM).
Synonim(y):
5β, 20(22)-Bufadienolid-3β, 14-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
RTECS - EI2962500
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
warm ethanol: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C=C(C=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19?,20?,22+,23-,24+/m1/s1
Klucz InChI
QEEBRPGZBVVINN-ZXRSHIDQSA-N
Opis ogólny
Steryd kardiotoniczny izolowany z ropuch z gatunku Bufo, który silnie hamuje aktywność Na+,K+-ATPazy wrażliwej na ouabainę (IC50 = 1,4 nM). Indukuje apoptozę w różnych ludzkich liniach komórkowych, takich jak komórki białaczki HL-60 i U937, poprzez zmianę ekspresji genów związanych z apoptozą. Stymuluje aktywność kinazy aktywowanej p21 (PAK) i kinazy c-Jun (JNK) w białaczkowych liniach komórkowych. Indukuje przejściowy wzrost ekspresji mRNA Tiam1 w liniach komórkowych U937 (~100 nM). Bufalina zmniejsza również ekspresję genu wewnątrzkomórkowego białka sygnalizacyjnego 14-3-3 w soczewce szczura, prawdopodobnie w wyniku hamowania Na+,K+-ATPazy. Zmniejsza poziom topoizomerazy II w ludzkich komórkach białaczkowych.
Steryd kardiotoniczny izolowany z ropuch z gatunku Bufo, który silnie hamuje aktywność Na+,K+-ATPazy wrażliwej na ouabainę. Indukuje apoptozę w różnych ludzkich liniach komórkowych, takich jak komórki białaczki HL60 i U937, poprzez zmianę ekspresji genów związanych z apoptozą. Stymuluje aktywność aktywowanej kinazy p21 (PAK) i kinazy c-Jun (JNK) w białaczkowych liniach komórkowych. Indukuje przejściowy wzrost ekspresji mRNA Tiam1 w liniach komórkowych U937 (~100 nM). Bufalina obniża również ekspresję genu wewnątrzkomórkowego białka sygnalizacyjnego 14-3-3 w soczewce szczura, prawdopodobnie w wyniku działania inhibitorów Na+-K+-ATPazy. Zmniejsza poziom topoizomerazy II w ludzkich komórkach białaczkowych.
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 1,4 nM przeciwko wrażliwej na ouabainę aktywności Na+,K+-ATPazy
Główny cel
Aktywność Na+,K+-ATPazy wrażliwej na ouabainę
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kurosawa, M., et al. 2000. Am. J. Physiol.278, C500.
Kawazoe, N., et al. 1999. Oncogene 18, 2413.
McGowan, M.H., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther. 289, 1559.
Watabe, M., et al. 1998. Oncogene 16, 779.
Hashimoto, S., et al. 1997. Leuk. Res. 21, 875.
Morris, J.F., et al. 1997. Comp. Biochem. Physiol. A Physiol. 118, 599.
Brownlee, A.A., et al. 1990. Clin. Sci.78, 169.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3