1.94612
Etanoloamina
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Ethanolamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup