Key Documents
1.94526
Supelco
Triethanolamine
EMPLURA®
Synonim(y):
Triethanolamine, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Beilstein:
1699263
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
gęstość pary
5.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
temp. samozapłonu
600 °F
granice wybuchowości
8.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
przydatny zakres pH
7.3-8.3
pKa (25°C)
7.8
tw
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Klucz InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.94526.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C - closed cup