Kluczowe dokumenty
1.94512
Supelco
Ethyl acetate
EMPLURA®
Synonim(y):
Ethyl acetate, EtOAc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
506104
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
klasa czystości
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Postać
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
tw
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup