Kluczowe dokumenty
1.94508
Supelco
Dichloromethane
EMPLURA®
Synonim(y):
Dichloromethane, Methylene chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
temp. samozapłonu
1223 °F
granice wybuchowości
22 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash