Key Documents
1.93241
Supelco
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
1.93241.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93241.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1