Kluczowe dokumenty
1.93212
Supelco
Tin(II) chloride dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Tin(II) chloride dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Sn · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
20-25°C
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93212.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93212.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3