Kluczowe dokumenty
1.93009
Supelco
Kwas borowy
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Boric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 20 °C)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Klucz InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)