Kluczowe dokumenty
1831
Millipore
Kwas L-askorbinowy, wolny kwas
Protects cells against damaging effects of radiation and oxygen radicals. Increases rate of mineralization in osteoblasts.
Synonim(y):
Witamina C
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
opis
RTECS - CI7650000
Merck USA index - 14, 830
Próba
≥99% (by assay)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
white to light yellow
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
Klucz InChI
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Protects cells against damaging effects of radiation and oxygen radicals. Increases rate of mineralization in osteoblasts. A cofactor involved in hydroxylation of proline and lysine. Reduces Na+ - Ca2+ exchange in cultured astrocytes. Modulates cyclic nucleotide levels in B and T cells. Inhibits apoptosis in cultured rat ovarian follicles.
Protects cells against the damaging effects of radiation and oxygen radicals. Increases the rate of mineralization in osteoblasts. A cofactor involved in hydroxylation of proline and lysine. Reduces Na+-Ca2+ exchange in cultured astrocytes. Modulates cyclic nucleotide levels in B and T cells. Inhibits apoptosis in cultured rat ovarian follicles.
Zastosowanie
  • Porównanie wpływu GO i rGO wytwarzanych metodą zielonej syntezy na właściwości materiałów opatrunkowych na bazie CMC...: Niniejsze badanie ocenia ulepszenie materiałów opatrunkowych na rany poprzez włączenie tlenku grafenu (GO) i zredukowanego tlenku grafenu (rGO) syntetyzowanych metodami ekologicznymi, podkreślając rolę kwasu L-askorbinowego, wolnego kwasu w stabilizacji tych nanomateriałów. Badania te pokazują kluczową rolę tego związku w zastosowaniach biomedycznych, w szczególności w zwiększaniu biokompatybilności i właściwości mechanicznych opatrunków na rany (Karaca ÖG et al., 2024).
  • Zubożenie wolnego chloru i wytwarzanie trichlorometanu w obecności środków kontroli pH w chlorowanej wodzie o pH 6,5: Bada wpływ produktów ubocznych chlorowania na środowisko i zdrowie, w którym kwas L-askorbinowy, wolny kwas jest stosowany do łagodzenia szkodliwych reakcji. Badania te mają kluczowe znaczenie dla poprawy procesów uzdatniania wody, zapewnienia bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju (Fan X et al., 2024).
  • Jakość odżywcza pomidorów konwencjonalnych, ekologicznych i hydroponicznych sprzedawanych w Quito w Ekwadorze...: Badanie to ocenia zawartość odżywczą pomidorów uprawianych w ramach różnych praktyk rolniczych, z kwasem L-askorbinowym, wolnym kwasem ocenianym pod kątem jego wpływu na poprawę profili składników odżywczych. Wyniki przyczyniają się do trwającej debaty na temat korzyści żywieniowych różnych metod uprawy (Vélez-Terreros PY i in., 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Material readily oxidizes in aqueous solution; reconstitute just prior to use.
Inne uwagi
Takuma, K., et al. 1995. J. Neurochem. 64, 1536.
Tilly, J.L., and Tilly, K.I. 1995. Endocrinology136, 242.
Evans, P.J., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 48, 2173.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
H H Lee et al.
Journal of food science and technology, 52(12), 7806-7816 (2015-11-26)
Whole grains consumption promotes health benefits, but demonstrates controversial impacts from phytic acid in meeting requirements of good health. Therefore, this study was aimed to determine the nutrient bioaccessibility and antioxidant properties of rice cultivars named "Adan" or "Bario" and