178493
Apoptosis Activator III, Embelin
The Apoptosis Activator III, Embelin, also referenced under CAS 550-24-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Apoptosis Activator III, Embelin, Embelin, Embelia ribes, XIAP inhibitor, Embelin, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
BIR3
Opakowanie
Ostrzeżenie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Nikolovska-Coleska, Z., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 2430.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3