Kluczowe dokumenty
171263-M
Millipore
Aktywator sygnalizacji AMPK IX, F17
The AMPK Signaling Agonist, F17, also referenced under CAS 280112-24-5, controls the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
4-hydroksy-1-izobutylo-N-(5-metylotiazol-2-ylo)-2-okso-1,2-dihydrochinolino-3-karboksyamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.43
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-10(2)9-21-13-7-5-4-6-12(13)15(22)14(17(21)24)16(23)20-18-19-8-11(3)25-18/h4-8,10,22H,9H2,1-3H3,(H,19,20,23)
Klucz InChI
QSZAFLFWFQTCJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek karboksyamid 4-hydroksy-2-okso-chinoliny, który działa jako agonista sygnalizacji AMPK. Wykazano, że zmniejsza magazynowanie tłuszczu u C. elegans (EC50 ~ 0,1 µM) i obniża poziom ekspresji fat-7 (ortolog desaturazy stearoilo-CoA-1 u ssaków), poprzez mechanizmy zależne od aak-1 (ortolog podjednostki katalitycznej AMPK-α1) i K08F8.2 (czynnik transkrypcyjny). Ponadto znacznie zmniejsza liczbę kropelek lipidów w ludzkich komórkach raka wątroby HepG2 przy 25 µM i wywołuje fosforylację i inaktywację karboksylazy acetylo-koenzymu A (ACC, enzymu, który katalizuje etap ograniczający szybkość syntezy kwasów tłuszczowych de novo ). Indukowana przez F17 fosforylacja ACC może być zniesiona przez jednoczesne leczenie inhibitorem AMPK związkiem C (nr kat. 171260).
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Do całkowitej solubilizacji wymagane jest ogrzanie do temperatury 55-60°C.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Lemieux, G.A., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 206.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3