Kluczowe dokumenty
171257
Millipore
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
sterile; sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, 6-[D(–) α-Aminophenylacetamido]penicillanic Acid, Na
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N3O4S · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
sterylność
sterile; sterile-filtered
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤2 EU/mg Endotoxins (dry weight)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Klucz InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Opis ogólny
A β-lactam antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis. Active against Gram-negative bacteria. Inactivated by lactamases. Suitable for use in research that uses ampicillin-resistant plasmids.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Postać fizyczna
Supplied at 100 mg/ml in H₂O.
Rekonstytucja
Following initital thaw, aliquot and freeze (-20°).
Inne uwagi
Nakajima, M., et al. 1994. Neurosci. Lett.176, 161.
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2