17-10054
ChIPAb+ Histone H2B - przeciwciało z walidacją ChIP i zestaw primerów
from rabbit
Synonim(y):
H2B, histon H2B, rodzina histonów H2B, członek Q, histon 2, H2be, klaster histonów 2, H2be
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
yeast, chicken, Saccharomyces cerevisiae, Xenopus, human
producent / nazwa handlowa
ChIPAb+
Upstate®
metody
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw ChIPAb+ Histone H2B zawiera przeciwciało Histone H2B, króliczą IgG z kontrolą ujemną oraz startery qPCR, które amplifikują region 110 bp ludzkiego promotora β-globiny. Histon H2B i kontrole negatywne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Histonem H2B.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 1 µL normalnej króliczej IgG lub 1 µL anty-histonu H2B i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610).
Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z histonem H2B została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiej β-globiny dla testu pozytywnego i ludzkich starterów GAPDH jako testu negatywnego (patrz rysunki).
Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Rekombinowany histon H2B Xenopus, histony rdzenia kurczaka i ekstrakt kwasowy z komórek HeLa traktowanych maślanem sodu lub kolcemidem zostały rozdzielone za pomocą elektroforezy, przeniesione na nitrocelulozę i sondowane anty-histonem H2B (rozcieńczenie 1:5000).
Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała drugorzędowego przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Opakowanie
Jakość
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 106 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using either 1 µL of Normal Rabbit IgG or 1 µL of Anti-Histone H2B and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of Histone H2B associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human β-globin (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Normalne królicze IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 μg oczyszczonej króliczej IgG w 125 μL buforu do przechowywania. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, β-globina. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego promotora β-globiny. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Zawiera kontrolę ujemną, normalne królicze przeciwciało IgG i startery specyficzne dla ludzkiej β-globiny.