Kluczowe dokumenty
1690-OP
Millipore
Akrylamid/Bis-akrylamid
OmniPur® Grade, 40% solution, Suitable for nucleic acid and protein separation sequencing.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105319
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odpowiedni do sekwencjonowania kwasów nukleinowych i separacji białek. Wstępnie zmieszane roztwory oferują standardowe proporcje akrylamidu do bis-akrylamidu dla wygody i bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo związane z obsługą sproszkowanego akrylamidu jest wyeliminowane dzięki 40% roztworowi w wodzie. Odtworzyć za pomocą dejonizowanejH2Odo pożądanej końcowej zawartości procentowej. Każda saszetka zawiera 1L 10X buforu TBE (1X = 0,089M TRIS, 0,089M Borate, 0,002M EDTA). Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
DNAza: Nie wykryto
RNAza: Nie wykryto
Proteaza: Nie wykryto
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do użytku z lekami, żywnością lub w gospodarstwie domowym.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Toksyczny (F)
Inne uwagi
Specyfikacje
Test (jodometryczny)91% min
KolorBiały
PostaćProszek
Tożsamość (spektrum IR)Zgodny
Woda (H2O)1% max
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)