1.67710
Czujnik ciągłego poziomu rozpuszczalników organicznych w beczkach ze stali nierdzewnej o pojemności 10 l
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.03
Polecane produkty
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Technologia ciągłego czujnika poziomu z zatwierdzeniem ATEX zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność w codziennej pracy. Wyświetlacz graficzny zawsze pokazuje dokładny poziom rozpuszczalnika wewnątrz pojemnika. Dzięki regulowanemu alarmowi, indywidualne zarządzanie, pomiar i kontrola dostarczania i usuwania rozpuszczalnika są teraz dostępne i zautomatyzowane, np. poprzez widoczne alarmy kontrolne lub automatyczne sterowanie przyrządami HPCL.
W zestawie adapter gwintowany G2, rurka zanurzeniowa, wyświetlacz graficzny i kable (długość: 5 m)
incl. G2 threaded adapter, dip tube, graphical display and cables (length: 5m)