16-227
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 1A6, Upstate®, from mouse
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
nitration (Tyr)
informacje o genach
human ... NOS1(4842)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Oxidative Stress
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.