1590-OP
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40%, premixed powder, 19:1 ratio, Suitable for nucleic acids and protein separations and sequencing.
About This Item
Poziom jakości
Postać
free flowing powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3