Kluczowe dokumenty
1.52370
Supelco
Chromolith® WP 300 RP-18 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 WP 300 RP-18 100-2 Kolumna HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® WP 300 RP-18, L × I.D. 10 cm × 2 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
18% loading
Parametry
200 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 2 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
30 mm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Najbardziej hydrofobowa z linii 9639 WP 300, kolumna RP-18 jest przydatna do rozdzielania peptydów i mniejszych białek. Jednym z krytycznych atrybutów jakości (CQA) wymaganych przez organy regulacyjne jest mapa peptydowa bioterapeutyku. Mapy peptydowe generowane przez RP-HPLC dostarczają cennych informacji na temat struktury, stabilności i czystości białek. Aby być skutecznym, kolumna RPHPLC musi być w stanie rozdzielić wysoki procent peptydów w próbce. Im więcej peptydów, tym lepsze informacje.
Kolumna 9639 WP 300 RP-18 zapewnia niezrównaną rozdzielczość RP-HPLC map peptydowych z trawienia enzymatycznego. Ulepszenia w zakresie krzemionki i chemii fazy związanej zastosowane w linii 9639 WP 300 poprawiają rozdzielczość poprzez zwiększenie wydajności i zmniejszenie ogonowania piku.
>Kolumny 9639 WP 300 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
9639 Kolumny WP 300 RP-18 o średnicy wewnętrznej 2 mm mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 30 nm (300 Å), a powierzchnia jest modyfikowana oktadecylosilanem. Kolumny 9639 WP 300 RP-18 są objęte klasyfikacją USP L1.9639 Kolumny WP 300 RP-18 są w pełni odpowiednie do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 100 mm i średnicy wewnętrznej 2 mm to najlepszy wybór do szybkiej separacji biomolekuł w dowolnym systemie UHPLC.
9639 Kolumny HPLC WP 300 RP-18, 100-2 umożliwiają:
-W pełni obojętny biologicznie sprzęt kolumnowy i wysoki odzysk biologiczny
-Szybkie separacje przy bardzo niskim ciśnieniu wstecznym kolumny
-Wysoką tolerancję matrycy, umożliwiającą oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji kolumny
-Połączenie kolumn, gradientów przepływu i stosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 WP 300 RP-18, wkłady ochronne 5-2 (3 sztuki) [1.52372] z uchwytem 9639 Guard Cartridge Holder Bioinert 5 mm x 2 mm [1.52355]
Łącznik kolumn 9639 może być używany do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn. [1.51467]
Więcej informacji:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany