Kluczowe dokumenty
1.52254
Supelco
Chromolith® WP 300 Epoxy (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridges (3 pieces)
Synonim(y):
9639 WP 300 Epoxy 5-4.6 naboje ochronne (3 sztuki)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® WP 300 Epoxy, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridges (3 pieces)
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
linia produktu
Chromolith®
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
endcapped: no
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
5-6% Carbon loading
Parametry
2 - 60 °C temp. range
2-60 °C temp. range
200 bar pressure
400 bar pressure
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
120 m2/g
Matryca
monolithic silica
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Epoxy bonding phase
Epoxy bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
30 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
1.5-7.5
1.5-7.5
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Chociaż kolumny 9639 są dobrze znane ze swojej solidności i trwałości, dostępne są kolumny ochronne, które jeszcze bardziej wydłużają żywotność kolumn analitycznych 9639. Te wkłady ochronne wymagają specjalnego uchwytu.
9639 WP 300 Epoxy 5-4.6 wkłady ochronne są niezwykle łatwe w użyciu. Wkłady ochronne są po prostu dodawane bezpośrednio przed kolumną główną, aby chronić ją przed zanieczyszczeniami chemicznymi lub mechanicznymi. Ze względu na zalety technologii monolitycznej i wygodę kolumn ochronnych 9639, są one również popularne do stosowania z klasycznymi kolumnami cząsteczkowymi. Co więcej, kolumny ochronne mogą być używane jako kolumny pułapkowe, gdy mają być wstrzykiwane duże objętości próbek. Kolumny ochronne powinny być często zmieniane w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się zanieczyszczeń.
Kolumny 9639 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Wkłady ochronne 9639 WP 300 Epoxy 5-4,6 są używane z uchwytem wkładu ochronnego 9639 Bioinert 5 mm x 4,6 mm [1.52255]
Więcej informacji:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy