Kluczowe dokumenty
152226
Sigma-Aldrich
AEC Substrate Buffer
This AEC Substrate Buffer is validated for use in Immunoblotting and Immunohistochemistry.
Synonim(y):
AEC Substrate
About This Item
Kod UNSPSC:
41116133
Poziom jakości
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
AEC Substrate Buffer is a peroxidase substrate buffer supplied as a 10X concentrate (pH 5.0 when diluted). It is used as a diluent for 3-Amino-9-ethylcarbazole (AEC), a widely used chromogen for immunohistochemical staining.
Zastosowanie
AEC Substrate Buffer has been used in memory B cells enzyme-linked immune absorbent spot (ELISpot) assay.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadine G Rouphael et al.
NPJ vaccines, 6(1), 89-89 (2021-07-16)
In a phase 1 randomized, single-center clinical trial, inactivated influenza virus vaccine delivered through dissolvable microneedle patches (MNPs) was found to be safe and immunogenic. Here, we compare the humoral and cellular immunologic responses in a subset of participants receiving