Kluczowe dokumenty
1.51914
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
9579 STAR RP-18 endcapped (5µm) 9929 RT 125-4.6
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9579 STAR Kolumny HPLC RP-18 z końcówką 5 µm są przeznaczone do uniwersalnego użytku i umożliwiają rozdzielanie związków zasadowych, obojętnych i chelatujących metale przy użyciu prostych faz ruchomych i doskonałej symetrii pików. Są one oparte na ultraczystych, w pełni porowatych cząstkach krzemionki (typ B). Kolumny te oferują wyjątkową stabilność w zakresie pH od 1,5 do 10,5 w szerokim zakresie temperatur oraz możliwość stosowania do 100% wodnych faz ruchomych. Ponadto wykazują one najlepszą wszechstronną charakterystykę retencji, co zostało potwierdzone w teście Tanaka. Dzięki tym cechom, kolumny HPLC9579 STAR RP-18 endcapped, 5 µm pozwalają na maksymalną elastyczność w stosowaniu najlepszych warunków chromatograficznych dla każdej separacji, w tym fazy odwróconej.9579 STAR RP-18 endcapped, 5 µm 9929 RT 125-4.6 to gotowa do użycia kolumna ze stali nierdzewnej, odpowiednia do podłączenia do dowolnego systemu HPLC.Kolumna o wymiarach 125 mm długości x 4,6 mm średnicy wewnętrznej jest optymalnym wyborem do wysokorozdzielczej separacji HPLC złożonych próbek. Zalecana kolumna ochronna to 9579 STAR RP-18 zakończona (5 µm) LiChroCART 4-4 numer części 1.50250.0001. Do bezpośredniego połączenia z kolumnami 9929 RT można użyć uchwytu kolumny wstępnej do wkładów 4-4 LiChroCART, numer części 1.51487.0001. Dowiedz się więcej o kolumny HPLC i UHPLC 9579 STAR Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Zastosowanie
Przeznaczony do separacji aflatoksyn, aldehydów, alkaloidów, antybiotyków, katecholamin, materiałów wybuchowych, oligonukleotydów, estrów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, lipidów, kwasów tłuszczowych, flawonoidów, ketony, nitrozoaminy, nukleozydy, WWA, PCB, peptydy, pestycydy, fenole, ftalany, konserwanty, steroidy, metabolizowane steroidy, sulfonamidy, substancje słodzące i witaminy rozpuszczalne w wodzie.
Cechy i korzyści
  • Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
  • Wysoka wydajność separacji
  • Powtarzalne wyniki z serii na serię i z partii na partię
  • Najlepsza wszechstronna wydajność według Tanaka
  • Wyjątkowa stabilność pH w zakresie od pH 1,5 do 10,5
  • Brak zapadania się fazy przy stosowaniu wysoce wodnych faz ruchomych
  • Dobra przydatność do zastosowań LC-MS
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany