1.51903
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
LiChrosorb® RP-8 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
400 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit