Kluczowe dokumenty
1.51419
Supelco
manu-CART® "10"-II cartridge holder for LiChroCART® 10 mm i.d. HPLC-cartridges
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
metody
HPLC: suitable
Poziom jakości
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
manu-CART "10" II cartridge holder for 10 mm i.d. LiChroCART cartridges.
Komentarz do analizy
Extent of testing (visual test): passes test
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany