1.50959
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC guard-cartridge
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2186 100 CN (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
10 pak of
zakres etykietowania
6.6% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
0.4 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Cyano (CN) bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit