1.50625
Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART™ 100-3
About This Item
Polecane produkty
product name
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 100 mm x 3 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
330 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications