1.50612
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
9579 STAR RP-18 endcapped (5µm) 9929 RT 100-3
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 100 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
- Wysoka wydajność separacji
- Powtarzalne wyniki z serii na serię i z partii na partię
- Najlepsza wszechstronna wydajność według Tanaka
- Wyjątkowa stabilność pH w zakresie od pH 1,5 do 10,5
- Brak zapadania się fazy przy stosowaniu wysoce wodnych faz ruchomych
- Dobra przydatność do zastosowań LC-MS