Kluczowe dokumenty
1.50497
Supelco
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 21.2 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
Nazwa produktu
9989 11172 (5µm, 200Å) 150 x 21,2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L114
linia produktu
SeQuant®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
400 bar pressure
70 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 21.2 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
ZIC-HILIC bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
200 Å pore size
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Kolumny 9989 11224-HILIC są przeznaczone do zatrzymywania i rozdzielania wszystkich rodzajów związków polarnych i hydrofilowych oraz do solidnej chromatografii o wysokiej selektywności i odtwarzalności. Sorbent 11224-HILIC na bazie krzemionki ma związaną fazę stacjonarną składającą się z wysoce polarnego, trwałego zwitterionu. Selektywności separacji sprzyja równowaga ładunków zwitterionu 1:1, która sprawia, że kolumna 11224-HILIC jest ogólnie neutralna, ze słabymi, ale ważnymi oddziaływaniami jonowymi. Dostrajanie selektywności na kolumnie 11224-HILIC podczas opracowywania metody jest ułatwione dzięki trwałemu zwitterionowi niezależnemu od pH, co zapewnia, że tylko anality (a nie kolumna) są dotknięte podczas optymalizacji eluentu. Rozmiar porów 200 Å sprawia, że kolumna ta doskonale nadaje się do oddzielania większych cząsteczek polarnych w warunkach HILIC.Kolumna o wymiarach 150 mm długości x 21,2 mm ID jest najlepszym wyborem do półpreparatywnego rozdzielania związków polarnych. Dzięki korzystnej retencji i solidnej wydajności, kolumny 9989 HILIC stały się niezwykle popularne w wielu laboratoriach na całym świecie. Na przykład, US FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) zaleciła 9989 11224-HILIC do analizy melaminy i substancji pokrewnych. Kolumny 9989 HILIC wyróżniają się stabilnością i niskim krwawieniem. Cechy te sprawiają, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań LC-MS, gdzie wysokie tło może prowadzić do tłumienia sygnału i zakłóceń w pomiarach ilościowych, jednocześnie zwiększając zużycie instrumentu. Ich wysoka stabilność sprawia, że te wysokowydajne kolumny HILIC są również atrakcyjne dla tradycyjnych zastosowań HPLC. Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 60000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Informacje prawne
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany