Kluczowe dokumenty
1.50268
Supelco
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
9579 STAR SI (5 µm) LiChroCART 125-4
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9579 STAR Kolumny HPLC z końcówką Si, 5 µm zapewniają najwyższą wydajność rozdzielania w chromatografii w fazie normalnej związków o niskiej masie cząsteczkowej rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych.9579 STAR Si, 5 µm LiChroCART 125-4 to kolumna kartridżowa wymagająca uchwytu kolumny kartridżowej manuCART o numerze katalogowym 1.51486.0001. Uchwyt manuCART może być używany do mocowania jednej kolumny kartridżowej z lub bez bezpośredniej integracji kolumny ochronnej 4-4 mm. Zalecana kolumna ochronna to 9579 STAR RP-8 z osłoną końcową (5 µm) LiChroCART 4-4 numer części 1.50249.0001. Kolumny kartridżowe LiChroCART montowane za pomocą uchwytu kolumny kartridżowej manuCART są ręcznie dokręcane i dlatego ich maksymalna stabilność ciśnienia wynosi 250 barów. Kolumna o wymiarach 125 mm długości x 4 mm średnicy wewnętrznej jest optymalnym wyborem do separacji HPLC złożonych próbek, umożliwiając znaczną oszczędność rozpuszczalnika i lepszą czułość. Dowiedz się więcej o >kolumnach HPLC i UHPLC 9579 STAR Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Zastosowanie
Przeznaczony do oddzielania aflatoksyn, karotenoidów, olejów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, lipidów i kwasów tłuszczowych.
Cechy i korzyści
  • Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
  • Wysoka wydajność separacji
  • Powtarzalne wyniki z serii na serię i z partii na partię
  • Możliwość stosowania z fazą normalną lub HILIC (wymaga przepłukania do fazy ruchomej HILIC)
  • Dobra przydatność do zastosowań LC-MS
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 65000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany