1.50167
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Synonim(y):
Purospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART™ 4-4
About This Item
Polecane produkty
product name
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
10 pak of
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
0.4 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
pH robocze
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Determination of nifedipine in serum of women in preterm labor by high-performance liquid chromatography with diode array detection.: This study utilized Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) columns in the HPLC analysis of nifedipine levels in serum samples from women in preterm labor. The research demonstrated the effectiveness of the Purospher® RP-18 columns in achieving high resolution and sensitivity, making it a valuable tool for bioanalytical applications in clinical chemistry (Kowalczuk et al., 2006).