Kluczowe dokumenty
14-801-M
Sigma-Aldrich
Tec Protein, activated, 10 µg
Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by gel filtration.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
masa cząsteczkowa
Mw 57 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... TEC(100124696)
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Tec amino acids 174-end. Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP and MgAc removed by gel filtration.
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Tec
Opakowanie
Also available in 250μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-801M when ordering the 250μg size.
Postać fizyczna
50 mM Tris/HCl pH7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 5 mM β-glycerophosphate, 1 mM Na3VO4. Frozen solution.
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2