14-725-M
Białko EGFR (T790M), aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human EGF Receptor, amino acids 696end containing the mutation T790M, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 86 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowy rekombinowany ludzki receptor EGF znakowany GST, aminokwasy 696-końcowe zawierające mutację T790M
Źródło produktu: ekspresja przez bakulowirusa w komórkach Sf21
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: EGFR
Target Sub-Family: TK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM substrate peptide (GGMEDIYFEFMGGKKK)
Postać fizyczna
Glutathione-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2