Kluczowe dokumenty
14-700
Sigma-Aldrich
Białko NEK11, aktywne, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
opis
protein target NEK11
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... NEK11(79858)
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: Q8NG66 # Możliwa rola w mechanizmie punktu kontrolnego fazy S.
WSPÓŁCZYNNIK: mangan lub magnez.
ROZMIAR: 645 aminokwasów; 74162 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Jądro. Jądro, nukleol. Uwaga = Jądro podczas interfazy, ale przemieszcza się do polarnych mikrotubul podczas prometafazy i metafazy. Gromadzi się w jąderku w komórkach zatrzymanych w fazie G1/S.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKOWA: Słaba ekspresja w móżdżku, tchawicy, płucach, wyrostku robaczkowym i macicy.
ETAP ROZWOJU: Dominująca ekspresja w fazie S/G2/M.
PTM: Fosforylowana.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q8NG66 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych Ser/Thr. Podrodzina NIMA & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog # 13-104)
Właściwości fizyczne
59,3 kDa
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2