Kluczowe dokumenty
14-686
Sigma-Aldrich
LOK Protein, active, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
opis
protein target LOK
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... STK10(6793)
Opis ogólny
FUNCTION: SwissProt: O94804 # Can act on substrates such as myelin basic protein and histone 2A on serine and threonine residues (By similarity).
SIZE: 968 amino acids; 112135 Da
TISSUE SPECIFICITY: Expressed predominantly in lymphoid organs.
PTM: Autophosphorylated (By similarity).
SIMILARITY: SwissProt: O94804 ## Belongs to the protein kinase superfamily. STE Ser/Thr protein kinase family. STE20 subfamily. & Contains 1 protein kinase domain.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Axltide (Catalog# 12-516)
Właściwości fizyczne
43.2kDa
Przechowywanie i stabilność
stable 6 months at -70°C from date of shipment
Komentarz do analizy
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2