Kluczowe dokumenty
1.46806
Millipore
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Synonim(y):
Płyn D do badania sterylności, Płyn do płukania D, Płyn myjący
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP (71)
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
pkg of 500 mL (in 500 mL bottle with screw cap and 3 loci)
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
pojemność butelki
500 mL
objętość butelki
500 mL , filling volume
pH
6.9-7.3
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for bacteria
Opis ogólny
Fluid D to roztwór płuczący do testowania sterylności próbek farmaceutycznych zawierających lecytynę lub olej przy użyciu metody filtracji membranowej.
Przepłucz membranę płynem D po filtracji i zapewnij odpowiednie podłoże do obserwacji wzrostu drobnoustrojów.
Zastosowanie
Fluid D nadaje się do płukania roztworów zawierających olej lub lecytynę podczas testowania sterylności metodą filtracji membranowej. Nadaje się również do usuwania aktywności przeciwdrobnoustrojowej niesterylnych produktów za pomocą filtracji membranowej. Płyn jest również doskonały do płukania sterylnych ścieżek urządzeń i jest używany do testowania metod płukania urządzeń medycznych.
Cechy i korzyści
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Komentarz do analizy
Wygląd medium jest przejrzysty i bezbarwny do lekko żółtawego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1