Kluczowe dokumenty
1.46779
Millipore
Fluid K
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Blue flip cap with septum, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Płyn K do testów sterylności, Płyn do płukania K, Płyn myjący, Płyn płuczący, Rozcieńczanie płynu K
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP
(71)
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type Blue flip cap with septum
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 bottles
metody
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
500 mL
bottle filling volume
500 mL
kolor
clear slightly to yellowish
pH
6.7-7.1
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Sterility Testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for bacteria
Opis ogólny
Fluid K został zaprojektowany jako roztwór myjący do testowania sterylności roztworów wazeliny lub rozpuszczalnych w oleju produktów farmaceutycznych przy użyciu metody filtracji membranowej. Po filtracji membrany są płukane płynem Fluid K, którego skład wspomaga również wzrost mikroorganizmów podczas inkubacji.
Zastosowanie
Fluid K jest odpowiedni do testowania sterylności produktów petrolatum lub rozpuszczalnych w oleju produktów farmaceutycznych. Roztwór płuczący służy jako pożywka dla wzrostu mikroorganizmów w badanych próbkach. Płyn jest również doskonały do płukania ścieżek urządzeń medycznych i produktów, które są trudne do przefiltrowania lub rozpuszczenia.
Cechy i korzyści
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Komentarz do analizy
Wygląd medium jest przejrzysty i lekko żółtawy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2