Kluczowe dokumenty
14-665
Sigma-Aldrich
Białko MSSK1, aktywne, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
opis
protein target MSSK1
Poziom jakości
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... SRPK3(26576)
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: Q9UPE1 # Wymagany do prawidłowego rozwoju mięśni (przez podobieństwo).
ROZMIAR: 533 aminokwasy; 58997 Da
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Ekspresja wyłącznie w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q9UPE1 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of PKCtide (#12-356).
Właściwości fizyczne
65,7 kDa
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2