Kluczowe dokumenty
1.46570
Millipore
Buforowany roztwór peptonu NaCl
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, Blue crimp cap with 3 septa, pack of 10 bottles
Synonim(y):
Bufor peptonowy NaCl, Buforowana sól fizjologiczna Woda peptonowa
About This Item
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Blue crimp cap with 3 septa
ready-to-use
opakowanie
pack of 10 bottles
metody
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
pojemność butelki
125 mL
bottle filling volume
90 mL
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
komponenty
lecithin
tween
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Buforowany roztwór peptonu NaCl z LT (lecytyna i Tween®80) ma niską zawartość peptonu, wraz z buforem fosforanowym i chlorkiem sodu, w celu utrzymania żywotności mikroorganizmów obecnych w badanej próbce bez wspomagania ich wzrostu.
Lecytyna i polisorbat 80, jest skuteczny wobec czwartorzędowych związków amoniowych, amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, benzamidyn, chlorheksydyn i dequadyny. Polisorbat 80 inaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole dichlorbenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i estry PHB.
Zastosowanie
Buforowany roztwór peptonowy NaCl z LT (lecytyna i Tween®80) jest używany do badania mikrobiologicznego niesterylnych próbek. Nadaje się do rozcieńczania, przygotowywania i płukania próbek.
Cechy i korzyści
  • Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei.
  • Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
  • Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Informacje prawne
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1