1.46395
Sodium Chloride Buffer Solution
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Synonim(y):
Buffer Solution, NaCl Buffer, NaCl Solution
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
opakowanie
single packed of 6 × 200 mL each
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
250 mL
objętość butelki
200 mL , filling volume
zakres pH
6.8-7.2
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
The low content of phosphate and sodium chloride in the formula maintains the viability of the microorganisms without supporting growth.